Merck
310484
Sigma-Aldrich
亜硝酸カリウム
ACS reagent, ≥96.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO2
CAS番号:
分子量:
85.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥96.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥96.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.01% insolubles
pH
7-10 (25 °C, 50 g/L)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.03%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium nitrite is an ionic salt that can be used for a variety of chemical reactions, including configuration inversion, substitution of amines via disulfonylamides, nucleophilic aromatic nitration, diazotization, nitrosation, and nucleoside nitration.
アプリケーション
Potassium nitrite can be used as:
  • A nucleophile for the nitrosation of diclofenac and diphenylamine into their corresponding N-nitroso derivatives.
  • A nitrous acid source for the diazotization of arylamines.
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310484-BULK:
310484-100G:4548173133164
310484-500G:4548173133171
310484-VAR:
310484-5G:4548173255378
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the crystal structure of the trigonal (and cubic) phase of potassium nitrite.
Solbakk JK and Str?mme KO.
Acta Chemica Scandinavica, 23(1), 20-20 (1969)
A new nitrite ionic liquid (IL-ONO) as a nitrosonium source for the efficient diazotization of aniline derivatives and in-situ synthesis of azo dyes
Valizadeh H, et al.
Dyes and Pigments, 92, 1138-1143 (2012)
Potassium Nitrite
Moriarty R, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Reactions of 4-nitrophthalic anhydride with potassium fluoride and potassium nitrite.
Markezich RL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(21), 3435-3436 (1977)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 167-167 (2014)