グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
334 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221295-12KG:
221295-500G:
221295-BULK:
221295-VAR:
221295-100G:
221295-2.5KG:
221295-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)