Merck
1548349
USP
硝酸カリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO3
CAS番号:
分子量:
101.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
potassium nitrate
メーカー/製品名
USP
mp
334 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Potassium nitrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1548349-100MG:
1548349-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5