製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥83% (complexometric)
形状
solid
不純物
≤0.05% Free acid (as perchloric acid)
≤0.05% Free alkali (as magnesium oxide)
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
500 g/L
密度
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
かさ密度
600‑800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
関連事項
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Free alkali (as magnesium oxide): ≤ 0.05 %
Free acid (as perchloric acid): ≤ 0.05 %
Particle size (1-4 mm): about 75%
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体