Merck
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
別名:
Magnesium perchlorate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(ClO4)2 · x H2O
CAS番号:
分子量:
223.21 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41123003
EC Index Number:
233-108-3
NACRES:
NB.51
フォーム:
solid
溶解性:
500 g/L
品質水準
フォーム
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
500 g/L
密度
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
かさ密度
600‑800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mg+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体