Merck
1.06557
Supelco
di-Sodium oxalate
for analysis EMSURE®
別名:
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2Na2O4
CAS番号:
分子量:
134.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-550-3
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (manganometric)
形状
solid
有効性
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
溶解性
37 g/L
密度
2.27 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1