認証
ISO 17025
reag. USP
品質水準
形状
solid
有効性
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
titration: suitable
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
密度
2.27 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
特徴および利点
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST standard reference materials
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
包装
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.