Merck
NIST8040A
シュウ酸ナトリウム
NIST®SRM®
別名:
エタン二酸 ナトリウム塩, シュウ酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCOONa
CAS番号:
分子量:
134.00
Beilstein:
3631622
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A unit of RM 8040a consists of one bottle containing 60 g of crystalline sodium oxalate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
アプリケーション
The Reference Material (RM) consists of uniformly consistent, high-purity material intended for use as a working standard in oxidation-reduction reactions.
特徴および利点
  • The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
  • Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST8040A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)