認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Water, 57-61%
不純物
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
218 g/L
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800‑900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
アナリシスノート
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Sodium Dihydrogene phospate: ≤ 2.5 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Reducing substances: passes test
Water: 57.0 - 61.0 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.