Merck
1.07365
Supelco
Lead
foil for analysis about 0.25 mm thick EMSURE®
別名:
Lead
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141723
EC Index Number:
231-100-4
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
形状
solid
不純物
≤0.001% Ag (Silver)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.002% Ni (Nickel)
≤0.01% As (Arsenic)
≤0.01% Sb (Antimony)
≤0.020% Sn (Tin)
≤0.05% Bi (Bismuth)
bp
1740 °C/1013 hPa
mp
327 °C
密度
11.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Ag (Silver): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.01 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.002 %
Sb (Antimony): ≤ 0.01 %
Sn (Tin): ≤ 0.020 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg