Merck
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
別名:
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl4Sn
CAS番号:
分子量:
260.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-588-9
蒸気圧
31 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
liquid
不純物
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
114 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
密度
2.23 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
InChI Key
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1