製品名
pH-indicator strips pH 0 - 6.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
製品種目
MQuant®
品質水準
特徴
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH範囲
0-6.0
検出方法
colorimetric
保管温度
2-30°C
詳細
関連事項
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
飲料水、スイミングプールの水、廃水、および殺菌溶液中の、ジプロピル-pフェニレンジアミン(DPD)を用いた範囲0.020~10.00 mg/Lの臭素の分光光度測定
酸抽出後のピリジルアゾレゾルシノール(PAR)を用いた光度測定
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.