主要文書
1.09771
Supelco
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for gas chromatography
別名:
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2Si
CAS番号:
分子量:
140.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
242-040-3
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
540 °C (DIN 51794)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
動粘度
2.5 cSt(25 °C)
bp
212 °C (decomposition)
mp
-42 °C
転移温度
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 95.0
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup