安全性情報
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
製品種目
Titrisol®
テクニック
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg