安全性情報
1.09915
Supelco
Selenium standard
1000 mg Se, (SeO₂ in HNO₃) Titrisol®
別名:
Selenium standard for aqueous matrices
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Se in nitric acid
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (Se): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES.
(traceable of NIST - SRM 3149)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物