安全性情報
1.09987
Supelco
Copper standard
1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol®
別名:
Copper Reference Standard for ICP/AAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Cu in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
3.2 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (Cu): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5