製品種目
Titrisol®
形状
concentrate
濃度
1000 mg Li in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
content (argentometric): 1000 mg / Ampoule
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1