Merck
1.09940
Supelco
炭酸ナトリウム 溶液
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
製品名
炭酸ナトリウム 溶液, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
濃度
0.05 M
テクニック
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1