Merck
1.11160
Supelco
Chlorine and pH Test Kit, colorimetric
0.10-1.5 mg/L (Cl₂), pH range 6.5-7.9, MQuant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chlorine and pH Test, colorimetric, 0.10-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.5-7.9, for use with MCOLORTEST®
特徴
refill: no
品質水準
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.10-1.5 mg/L (Cl2)
pH範囲
6.5-7.9
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
(free chlorine, DPD) Method: colorimetric with color card and sliding comparator 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.60 - 1.0 - 1.5 mg/l Cl pH: 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.9 MQuant®
Chlorine containing disinfectants are most widely used. They are applied particularly to disinfect drinking water and swimming pool water. Water in public and private swimming pools must be disinfecting to kill bacteria and viruses. Chlorine-containing preparations or even chlorine gas itself are usually used for this purpose.
This MQuant® Chlorine and pH test (formally MColortest®) measures chlorine and pH using the easy to use color card. The evaluation considers the untreated sample so even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with diethyl-p-phenylendiamine (DPD) to form a red-violet dye. The pH determination takes place by means of chlorine-resistant phenol red indicator solution, which changes colour from yellow to red-violet in the pH range of 6.5 8.2.
The chlorine concentration and the pH are each determined semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
This test is not suitable for seawater.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Chlorine Test Reagent Cl₂-2 MColortest®
Supelco
1.11114
Chlorine Test
Chlorine Test colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Chlorine Test
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
プロトコル
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
DIN EN ISO 7393に従った遊離塩素用標準溶液の調製
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine