特徴
ready-to-use
品質水準
メーカー/製品名
Bactident™
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
入力
sample(s) (environmental)
water
アプリケーション
detection
environmental
food and beverages
保管温度
2-8°C
適合性
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
詳細
アプリケーション
関連事項
アナリシスノート
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: -
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Indole formation
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: +
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
法的情報
シグナルワード
Danger-Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.8 °F
引火点(℃)
36 °C