Merck
1.14564
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Sulfate Cell Test, photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
sulfate
測定範囲
100-1000 mg/L (SO42-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 100 - 1000 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
The method is analogous to EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E, and ASTM D516-11.
This Spectroquant® Sulfate Cell Test allows the accurate quantification of the sulfate content in aqueous samples .
Method applied: Sulfate ions react with barium ions to form slightly soluble barium sulfate. The resulting turbidity is measured photometrically (turbidimetric method).
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
水抽出/融合溶解後の光度測定または比濁測定
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting