Merck
1.14680
Supelco
COD solution B
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
別名:
Nota 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
品質水準
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
テクニック
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
(114555)用。1.80 mL/測定
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114679. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
アナリシスノート
Application testconforms
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Cardio-vascular system
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EC11146800495:
1146800495:
1146800000:
試験成績書(COA)