製品名
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
特定アナライト
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
テクニック
photometry: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1