安全性情報
1.18348
Supelco
Kjeldahl tablets
weight 3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.21
フォーム
tablet
品質水準
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
重量
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
保管温度
no temp limit
詳細
(without addition of Se and Hg) 3.5 g/tablet
アプリケーション
  • Health risk assessment of arsenic in Realgar and NiuHuangJieDu Tablets based on pharmacokinetic study: This research utilizes Kjeldahl tablets to determine the nitrogen content in pharmaceutical compounds, specifically assessing the health risks associated with arsenic levels in traditional Chinese medicine. This study underlines the critical application of Kjeldahl analysis in ensuring the safety and efficacy of pharmaceutical products (Wu et al., 2018).
  • Application of infrared spectroscopy technique to protein content fast measurement in milk powder based on support vector machines: This study illustrates the use of Kjeldahl tablets for rapid protein quantification in milk powder, employing infrared spectroscopy enhanced by machine learning algorithms. The research highlights the effectiveness of Kjeldahl nitrogen analysis in food science, ensuring quality control and nutritional assessment in dairy products (Wu et al., 2008).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
資料
この全窒素テストキットは従来の方法よりも速く、安全で、正確で、コストもかかりません。全窒素分析テストキットは、プロセス水および廃水中の全窒素レベルを測定するための単一の試験法を提供するために開発されました。
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.