安全性情報
1.10958
Supelco
Kjeldahl tablets
for Wieninger method 5g/tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.21
品質水準
形状
tablet
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
溶解性
200 g/L
保管温度
no temp limit
詳細
Type: Wieninger catalyst Composition:
Na2SO4 96.5%
CuSO4 1.5%
Se 2.0%
アナリシスノート
Appearance: grey tablets
Application test: conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1109581000:
1109580250:
1109580000:
EC11109581000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.