product name
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-15000 mg/L (COD), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
測定範囲
0-15000 mg/L (COD)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with photometers from other manufacturers
検出方法
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
保管温度
15-25°C
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3