Merck
1.19753
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
buffer substance for chromatography LiChropur
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
231-448-7
NACRES:
NB.21
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
850‑1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1