Merck
1.20079
Millipore
Eshmuno® Q Resin
Eshmuno® Q
別名:
Eshmuno® Q
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
品質水準
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Eshmuno®
フォーム
resin
特定アナライト
MAbs
パラメーター
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
平均粒径
85 μm
キャパシティ
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
転移温度
flash point 35 °C (own results)
密度
1 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
recombinant protein
vaccine development
分離法
anion exchange
mixed mode
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix. Consequently, Eshmuno® Q resin offers outstanding results in typical anion exchange applications, such as removing biomolecules′ impurities in flow-through mode.
特徴および利点
Eshmuno® Q chromatography resin enables:
  • Purification of acidic and neutral proteins and peptides from different sources, including plasma
Superior productivity for downstream processing of biomolecules
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities, such as HCP, leached Protein A, and viruses
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
包装
  • 1.20079.0100: Eshmuno® Q Resin 100ml
  • 1.20079.0010: Eshmuno® Q Resin 10ml
  • 1.20079.0500: Eshmuno® Q Resin 500ml
  • 1.20079.5000: Eshmuno® Q Resin 5L
Plastic bottle
アナリシスノート
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 90 - 190 µeq/ml
Performance test (conalbumin): 9 - 19 mS/cm
Performance test (human serum albumin): 20 - 30 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Protein binding capacity(bovine serum albumin): 120 - 190 mg/ml
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1200795000:
1200790013:
1200790500:
1200790100:
1200790503:
1200790000:
CO1E1200795000:
1200790103:
1200795003:
1200790010:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
すべて表示
関連コンテンツ
ウイルスベクターワクチンの製造には、一般的にテンプレート化された製造工程の使用が可能です。しかし、滅菌ろ過による収率の低下、ベクターの凝集性、接着培養のスケールアップなどの課題が存在します。このコアプラットフォーム技術と、協力関係により強化された専門知識によって製造上の課題をどのように克服できるかについて、詳しく学びましょう。
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.
ウイルス型ワクチンの製造は複雑で、テンプレート化されたアプローチはありません。ウイルスの形状、サイズ、性質、物理化学的挙動、安定性、宿主の特異性に合わせて、各工程を調整する必要があります。このコアプラットフォーム技術と、専門知識によって製造上の課題をどのように克服できるかについて、詳しく学びましょう。
すべて表示