Merck
1.20087
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
Eshmuno® HCX
別名:
Eshmuno® HCX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
ligand
carboxymethyl
phenyl
sulfonate group
品質水準
無菌性
sterile (Caustic Stable)
製品種目
Eshmuno®
フォーム
resin
特定アナライト
MAbs
パラメーター
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
マトリックス活性基
polymer, polyvinyl ether
キャパシティ
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
アプリケーション
recombinant protein
vaccine development
分離法
mixed mode
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The mixed-mode cation exchanger Eshmuno® HCX media was specifically designed to capture recombinant proteins at higher salt concentrations directly in typical ion exchange and flow-through applications
特徴および利点
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
包装
  • 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Resin 100ml
  • 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Resin 10ml
  • 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Resin 500ml
  • 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Resin 5L
Plastic bottle
アナリシスノート
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 170 - 300 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Performance test (cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1200870503:
1200870103:
1200870013:
MX11200870010:
1200870100:
1200870010:
1200870000:
1200870500:
1200875000:
試験成績書(COA)