121765
AG 825
A potent, cell-premeable, reversible, substrate competitive, and selective inhibitor of HER2 (neu/ErbB2; IC₅₀ = 0.35 µM) relative to HER1 (IC₅₀= 19 µM) autophosphorylation.
別名:
AG 825, 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(benzothiazolylthiomethyl)benzylidenecyanoacetamide
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc1SCc3c(c(cc(c3)\C=C(\C(=O)N)/C#N)OC)O)cccc2
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
InChI Key
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
HER2
警告
再構成
その他情報
Tsai, C.M., et al. 1996. Cancer Res.56, 1068.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Osherov, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 11134.
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
121765-100MG:
121765-2MG:
121765-1.1ML:
121765-VMG:
試験成績書(COA)