アッセイ
≥92.5%
形状
powder
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(cc(CSc2nc3ccccc3s2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
InChI Key
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T5443-VAR:
T5443-5MG:4548173213477
T5443-2MG-PW:
T5443-BULK:
T5443-2MG:
T5443-1MG:4548173213460
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology