安全性情報
12-357
Sigma-Aldrich
ヒストンH3ペプチド
This gene contains introns & its mRNA is polyadenylated, unlike most histone genes. The protein encoded is a replication-independent member of the histone H3 family.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
品質
ニトロセルロースへのスポッティングとポリクローナル抗ヒストンH3(06-755)での検出によりドットブロットにおいてルーチン評価済み。
物理的形状
凍結乾燥粉末
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
12-357:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Bonham et al.
The FEBS journal, 277(9), 2096-2108 (2010-03-30)
The protein arginine methyltransferase (PRMT) family of enzymes catalyzes the transfer of methyl groups from S-adenosylmethionine to the guanidino nitrogen atom of peptidylarginine to form monomethylarginine or dimethylarginine. We created several less polar analogs of the specific PRMT inhibitor arginine