主要文書
14-512-M
Sigma-Aldrich
Axl Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Sf21 cells
分子量
Mw 48 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... AXL(558)
詳細
N末端His6-タグ、組換え、アミノ酸473-末端ヒトAxl
主要アプリケーション:
キナーゼアッセイ
ご利用に関する注意事項
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途での使用のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
Product Source: Sf21細胞で発現
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
包装
250 μgサイズも販売しております。250 μgサイズをご注文いただく際は、お電話にてカタログ番号14-512Mとお伝えいただき、価格と在庫をお問合せ下さい。
品質
Axl-tideのリン酸化により定期的に評価しています。
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
-70℃で6ヶ月
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany