安全性情報
SRP6314
Sigma-Aldrich
アルファ2 マクログロブリン ヒト血漿由来
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
A2M, C3およびPZP様アルファ-2マクログロブリンドメイン含有タンパク質5, CPAMD5, FWP007
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
725 kDa (Homotetramer Subunit size: 180 kDa)
包装
pkg of 1 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... A2M(2)
詳細
α 2 マクログロブリン(A2M)は、男性では240 mg/100 mL、女性では290 mg/100 mLの濃度でみられる主要な血清タンパク質です。肝臓で産生され、タンパク質電気泳動でのα-2バンドの主要な構成要素です。分子量は80万 Daです。
生物化学的/生理学的作用
α 2マクログロブリン(A2M)は、広域スペクトルのプロテアーゼ結合タンパク質として機能します。α 2マクログロブリン(A2M)は、様々なプロテイナーゼの不可逆的阻害剤として長年知られている大きな血漿糖タンパク質です。最近になって、多数の増殖因子、サイトカインおよびホルモンは多様なメカニズムを介してα 2Mに結合することが報告されています。A2Mは脳でも産生され、そこで複数の細胞外リガンドに結合し、ニューロンと星状細胞によって取り込まれます。アルツハイマー′s病(AD)患者の脳内では、A2Mはびまん性のアミロイド斑に局在しています。A2Mは可溶性β-アミロイドにも結合し、その分解を媒介します。臨床的に、肝硬変、ネフローゼ症候群、糖尿病および重度のやけどの症例ではレベルが上昇します。
物理的形状
安定化剤としてグリシンを用い、30 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0)から凍結乾燥したもの。
再構成
水または水溶性緩衝液で
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6314-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The interaction of alpha 2-macroglobulin with proteinases. Characteristics and specificity of the reaction, and a hypothesis concerning its molecular mechanism.
Barrett AJ and Starkey PM
The Biochemical Journal, 133, 709-724 (1973)
Interleukin-6 and alpha-2-macroglobulin indicate an acute-phase state in Alzheimer's disease cortices.
Bauer J
Febs Letters, 285, 111-114 (1991)
Jennifer L Robinson et al.
Scientific reports, 8(1), 8527-8527 (2018-06-06)
Temporomandibular joint degenerative disease (TMJ-DD) is a chronic form of TMJ disorder that specifically afflicts people over the age of 40 and targets women at a higher rate than men. Prevalence of TMJ-DD in this population suggests that estrogen loss