詳細
ヒトプレアルブミンは18番染色体の産物です。主に肝臓で合成される血清タンパク質です。 分子量55 kDaの四量体タンパク質です。ヒトプレアルブミンは、四面体対称に配置された127アミノ酸残基から成る4つの同一の非共有結合単量体で構成されています。
アプリケーション
ヒトプレアルブミンは、肺癌患者血清のおける還元型トランスサイレチン発現の研究に使用されました。
ヒト血漿から得られたプレアルブミンは、脳脊髄液を定量するための定量ロケット免疫電気泳動法の標準物質として、また、免疫沈降法のポジティブコントロールとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プレアルブミンレベルは栄養障害の指標であり、炎症中に調節される場合があります。慢性腎不全に起因する透析中の蛋白・熱量不足栄養障害(PEM)のマーカーになり得ると見なされています。プレアルブミンのレベルが低いと、心不全(HF)のリスクが高くなります。
癌腫瘍内でヒトプレアルブミンの存在が観察されています。
包装
タンパク質含有量に基づくパッケージ・サイズ
物理的形状
リン酸ナトリウムとNaClとを含有する凍結乾燥品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1742-BULK:
P1742-5MG:
P1742-1MG:
P1742-VAR:
P1742-1MG-PW:
P1742-.5MG-PW:
P1742-5MG-PW:
P1742-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Adams et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 41(9 Pt 1), 793-806 (2012-02-22)
The treatment of familial amyloid polyneuropathies (FAP) is complex and requires a neurological and cardiological multidisciplinary coverage. It includes specific treatments to control the progression of the systemic amyloidogenesis, the symptomatic treatment of the peripheral and autonomic neuropathy (digestive, urinary
Minori Kodaira et al.
Amyloid : the international journal of experimental and clinical investigation : the official journal of the International Society of Amyloidosis, 18(1), 10-18 (2011-01-26)
The process of deterioration of peripheral nerve function in familial amyloid polyneuropathy (FAP) with amyloidogenic transthyretin (ATTR) Val30Met has not been systematically evaluated hitherto. We performed nerve conduction studies in 69 patients with FAP with ATTR Val30Met from one of
J P Hegmann
Behavior genetics, 9(3), 165-175 (1979-05-01)
Behavioral and physiological scores from 697 mice sampled from lines at various times during their response to bidirectional selection for divergent caudal nerve conduction velocity suggest broad-reaching behavioral effects of the gene differences among lines. Sciatic nerve conduction velocity differences
J Figueras et al.
Medicina clinica, 116(10), 377-379 (2001-05-03)
Domino or sequential liver transplantation (DTXL) is a kind of living donor transplant, which was proposed in 1993 and performed for the first time in 1995; later on, more than 45 have been reported. The liver from a patient with
K Tashima et al.
Journal of the neurological sciences, 171(1), 19-23 (1999-11-24)
Since 1990, liver transplantation for familial amyloidotic polyneuropathy (FAP) has been carried out world-wide, and the outcome of the procedure seems to be promising. FAP is inherited systemic disease caused by mutated transthyretin. The most common cause is the valine