安全性情報
A2221
Sigma-Aldrich
アンチトロンビン III ヒト血漿由来
lyophilized powder, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Xa因子阻害物質, ヘパリン補因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SERPINC1(462)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテア-ゼインヒビタ-であり、トロンビンとactivated factor X(Xa)のインヒビタ-でもあります。有効濃度は、プロテイナ-ゼと等モルです。
関連事項
Thrombin antiserumと混同しないようご注意ください。
単位の定義
25℃で、1単位により複合体が形成され、1単位のウシトロンビンを阻害します。阻害にはヘパリン存在下で5分間のインキュベーションが必要です。
物理的形状
pH 8.0の20 mM Tris溶液の凍結乾燥品
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L 1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A2221-25UG:
A2221-25UG-PW:
A2221-125UG-PW:
A2221-125UG:
A2221-VAR:
A2221-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alejandro Gugliucci
Life sciences, 82(7-8), 413-418 (2008-01-22)
Conditions in which serum or tissue acrolein levels are high (e.g.: renal failure, heavy smoking, oxidative stress) are also associated with increased thrombogenicity. Another emerging cardiovascular risk factor is homocysteine, and its derivative, homocysteine thiolactone. Antithrombin is one of the
Yu-Fang Hsieh et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 12(6), 065004-065004 (2017-10-06)
Biodegradable polymers have potential as a scaffold material for making small diameter artery bypass grafts. To resist thrombosis, maintain biocompatibility and enhance the remodeling of the grafts, it is crucial to modify polymer scaffolds so that the grafts have antithrombogenic
Xiaopeng Tang et al.
Cell research, 30(2), 119-132 (2019-12-08)
Coagulation balance is maintained through fine-tuned interactions among clotting factors, whose physiological concentrations vary substantially. In particular, the concentrations of coagulation proteases (pM to nM) are much lower than their natural inactivator antithrombin (AT, ~ 3 μM), suggesting the existence of other coordinators.
Hao Zhang et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 677902-677902 (2021-08-03)
Patients with sepsis may progress to acute respiratory distress syndrome (ARDS). Evidence of neutrophil extracellular traps (NETs) in sepsis-induced lung injury has been reported. However, the role of circulating NETs in the progression and thrombotic tendency of sepsis-induced lung injury
プロトコル
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.