Merck
C4519
Sigma-Aldrich
セルロプラスミン ヒト
lyophilized powder, oxidase 20-75 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
フォーム
lyophilized powder
品質水準
oxidase activity
20-75 units/mg protein
分子量
~135 kDa
組成
Protein, ~30%
銅含有量
1.0-2.5 μg/mg protein
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CP(1356)
生物化学的/生理学的作用
セルロプラスミン(Cp)は、血漿中の銅の主要な担体であり、リポタンパク質の酸化的修飾に関連し、ストレスに対する急性期反応に関与していると考えられています。Cpは、多様な遊離基に対する効果的な抗酸化剤で、強力なペルオキシダーゼ活性を有し、還元型グルタチオン存在下で過酸化水素を分解します。in vitroで濃度依存的にミエロペルオキシダーゼのペルオキシダーゼ活性を阻害し、ミエロペルオキシダーゼとの選択的結合がみられます。このことから、セルロプラスミンはin vivoでミエロペルオキシダーゼのクリアランスと不活性化に関与しているものと考えられます。生理学的濃度(マイクロモル濃度)で、アセチルコリンやADPのような内皮依存的アゴニストによって誘導されるウサギ大動脈の弛緩を阻害することが示されました。ただし、ニトログリセリンによる平滑筋細胞の直接刺激による血管拡張には無効であることが示されました。Cpは、鉄ホメオスタシスにおいて必要不可欠な役割を果たしており、マクロファージからの鉄の流出と、Fe2+からFe3+への酸化を調節します。Cpが欠乏すると、おそらく、ニューロンで鉄が欠乏することによって、神経変性疾患が引き起こされます。
単位の定義
1ユニットは、N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミンを基質として用いた反応液7 mL中、pH 5.5、37°C、1分間で、0.01のΔA550を生じる酵素量です。
物理的形状
塩化ナトリウムおよび酢酸ナトリウムを含有する薄青色の粉末
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C4519PROC:
C4519-50UN:
C4519-100UN-PW:
C4519-VAR:
C4519-100UN:
C4519-BULK:
C4519-50UN-PW:
C4519-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamil Strzelak et al.
Talanta, 214, 120881-120881 (2020-04-13)
Two analytical strategies for determination of both biocatalytic activity and concentration of ceruloplasmin conditions have been proposed. For this purpose, two constructions of fully-mechanized Multicommutated Flow Analysis (MCFA) systems were designed. The versatility of solenoid pumps and valves arrangement enabled
Seong Soo Joo et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(11), 1854-1860 (2010-11-05)
In pancreatic islets, free radical formation produced upon exposure to proinflammatory cytokines mediates β cell destruction, which ultimately leads to type 1 diabetes (T1D). In this study, we examined whether laccase, a family of the blue copper protein, can be