主要文書
14-552-M
Sigma-Aldrich
BTK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human BTK, for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 78.4 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... BTK(695)
詳細
N-末端His6-タグ、組換え、Full-length、ヒトBTK
主要アプリケーション:
キナーゼアッセイ
ご利用に関する注意事項
製品のカタログまたは、製品に添付されている弊社発行の資料で特に明記されない限り、弊社の製品は、研究用途での使用のみを目的としており、その他のいかなる目的(無断での商業目的の使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、あるいは、ヒトまたは動物へのいかなる使用及び適用を含みますが、これに限りません)のために使用することはできません。
Product Source: Sf21昆虫細胞のバキュロウイルスで発現
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: BTK
Target Sub-Family: TK
包装
250 μgサイズも販売しております。250 μgサイズをご注文いただく際は、お電話にてカタログ番号14-552Mとお伝えいただき、価格と在庫をお問合せ下さい。
品質
Src基質ペプチドのリン酸化により定期的に評価しています。
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
-70℃で6ヶ月
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany