1.46001
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
別名:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
About This Item
おすすめの製品
物質
polystyrene plate
品質水準
認証
EP
USP
無菌性
sterile; γ-irradiated
フォーム
plate
特徴
ready-to-use
包装
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
保管条件
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
色
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
air monitoring
pharmaceutical
適合性
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1460010000:
1460010121:
1460010120:
1460010120S:
1460010020:
1460010021:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
関連コンテンツ
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
自動化された簡単なステップでガス中の微生物汚染を検出することができます。MAS-100 Atmos™圧縮ガスサンプラーは、シンプルで安全に使用することができ、21 CFR Part 11に準拠しています。
アイソレーター・クリーンルーム用の寒天培地プレート
Settle plates for isolators and critical cleanrooms