物質
polystyrene plate
品質水準
認証
EP
USP
無菌性
sterile; aseptically filled
形状
plate (ready-to-use)
特徴
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
包装
pack of 120 plates
pack of 20 plates
プレート直径
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSA medium is used for the cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts, and molds. The formulation contains a combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium.
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1460040020:
1460040020S:
1460040120:
1460040000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
関連コンテンツ
アイソレーター・クリーンルーム用の寒天培地プレート
Settle plates for isolators and critical cleanrooms