安全性情報
14-660-M
Sigma-Aldrich
Itk Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
100
300
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 34 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... ITK(3702)
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617.
Product Source: Human Itk expressed by baculovirus in Sf21 cells.
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: Itk
包装
2 vials at 5μg each
品質
routinely evaluated by phosphorylation of MBP.
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-660M:
14-660:
試験成績書(COA)