138001
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO
The D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO, also referenced under CAS 61977-29-5, controls the biological activity of D-Amino Acid Oxidase.
別名:
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor II, CBIO, 6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3(2H)-one, 6-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, D-AAO Inhibitor II, CBIO
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc2[o][nH][c](c2cc1)=O
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
SJAPSPJRTQCDNO-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Ferraris, D., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 3357.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
138001-50MG:
138001-MG:
試験成績書(COA)