Merck
MAK537
Sigma-Aldrich
D-Amino Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
genitourinary disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
D-amino acids are not as widespread as their enantiomeric counterparts in proteins, but they can be found in organisms ranging from bacteria (cell walls and antibiotics) to mammals (central nervous systems). The presence of D-amino acids in food is also of considerable interest. Racemization of L-amino acids during food processing may affect food quality and nutritional value.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.86 to 500 µM for the colorimetric assay and 0.18 to 50 µM for the fluorimetric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for D-amino acid determination in tissue, milk, and other biological preparations.
原理
The D-Amino Acid Assay Kit uses an enzyme-catalyzed oxidation of D-amino acids to convert a dye into a colored and fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the D-amino acid concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)