Merck
1.46770
Millipore
ReadyPlate 55 KIT m Green Agar
suitable for detection, filtration, box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106227
NACRES:
NA.74
物質
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
認証
ISO
特徴
ready-to-use
包装
box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
メーカー/製品名
ReadyPlate
ポアサイズ
0.45 μm pore size
アプリケーション
detection
filtration
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
保管温度
15-25°C
詳細
Application: Detection of yeast, mould and aciduric bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Schaufuss Pottinger Medium
法的情報
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2