product name
Move DC,
製品種目
Spectroquant®
品質水準
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move DC
保管温度
15-25°C
詳細
Spectroquant®
The Spectroquant Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH mobile colorimeter is suitable for the detection of five essential parameters of water analysis: chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
資料
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
消毒管理についてご説明し、さらに測光分析および反射光分析に基づく管理方法と装置に利用できるさまざまな消毒剤の選択肢の中から最適な消毒剤を選択する方法について説明します。
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.