安全性情報
20-155
Sigma-Aldrich
高塩免疫複合体洗浄バッファー
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assay Kits.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
wet ice
アプリケーション
クロマチン免疫沈降アッセイキットで使用します。
研究のカテゴリ
すべて
物理的形状
0.1% SDS、1% Triton X-100、2mM EDTA、20mM Tris-HCl、pH 8.1、500mM NaCl.
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-155:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Jason Collier et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 293(1), E48-E56 (2007-03-08)
Increased glucose flux generates metabolic signals that control transcriptional programs through poorly understood mechanisms. Previously, we demonstrated a necessity in hepatocytes for c-Myc in the regulation of a prototypical glucose-responsive gene, L-type pyruvate kinase (L-PK) (Collier JJ, Doan TT, Daniels
Yu-Hui Li et al.
Frontiers in oncology, 10, 567-567 (2020-05-22)
Global incidence and mortality associated with hepatocellular carcinoma (HCC) is steadily increasing. Metastasis-associated 1 (MTA1) can induce tumorigenesis and metastatic progression in HCC. However, the mechanistic details of MTA1-mediated regulation of HCC has not been completely defined. Epigenetic histone modification