安全性情報
203782
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO6
CAS番号:
分子量:
408.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
white
溶解性
DMSO: 2% (20mg/mL)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cu+2].[Cu+].N3(CCN(CC3)C)Cc1c(c(cc(c1)C#N)CN2CCN(CC2)C)O.OC(O)C.OC(O)C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
InChI Key
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
詳細
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
203782-250MG:
203782-5GM:
203782-MG:
203782-100MG:
US2203782-100MG:
203782-1GM:
試験成績書(COA)