239825
AMD3100
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
別名:
InSolution CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, 4H₂O, 1,4-bis((1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 8HCl, 4H₂O
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
InChI Key
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CXCR4
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
239825-1GM:
239825-MG:
239825-15MG:
239825-0GM:
試験成績書(COA)