製品名
Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, The Deoxyhypusine Synthase Inhibitor, GC7, also referenced under CAS 150333-69-0, controls the biological activity of Deoxyhypusine Synthase.
品質水準
アッセイ
>95% (NMR)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CCCCCCCN)C(=N)N
InChI
1S/C8H20N4/c9-6-4-2-1-3-5-7-12-8(10)11/h1-7,9H2,(H4,10,11,12)
InChI Key
YAOAMZOGXBMLFQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Luchessi, A., et al. 2008. J Cell Physiol.3, 480.
Balabanov, S., et al. 2007. Blood.4, 1701.
Jakus, J., et al. 1993. J Biol Chem.18, 13151.
WGK
WGK 1
Jan Code
259545-MG:
259545-10MG:
試験成績書(COA)