アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].[N+H]1(CC[C@@]32[C@@H](Oc4c3c(ccc4OC)C1)C[C@H](C=C2)O)C
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI Key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Acetylcholinesterase
警告
再構成
その他情報
Iliev, A., et al. 1999. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21, 297.
Southan, G.J., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.117, 619.
Mutafova-Yambolieva, V.N., et al. 1993. Gen. Pharmacol. 24, 1253.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
345670-20MG:
345670-MG:
試験成績書(COA)